Kiezelgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
27623.460EA 1300 EUR
27623.460
Kiezelgel, NORMASIL 60® 40 - 63 µm
Kiezelgel
Formule: SiO₂
Kookpunt: 2230 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: > 1600 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011232
CAS nummer: 63231-67-4
Order Now
Specification Test Results
pH (20°C; 10 %) 6.5 - 7.5
Loss on drying (150°C) Max. 12 %
Particle size d10 25 to 45 µm
Particle size d50 50 to 70 µm
Particle size d90 90 to 115 µm