Kiezelgel, granules, Chameleon® C 1 - 3 mm drying agent
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
83001.290EA
29.4
EUR
83001.290
83001.360
83001.260
83001.460
Kiezelgel, granules, Chameleon® C 1 - 3 mm drying agent
Kiezelgel
Niet-toxische drogers voor absorptie van vloeistof in de atmosfeer en gasstromen met ijzerzouten als kleurindicator. Het droge materiaal heeft een feloranje kleur en verandert bij absorptie van water naar bleekbeige/wit.
- Waterabsorptiecapaciteit bij 50% RH is minimaal 23%
- Verlies bij drogen bij 140 °C is minder dan 2%
- Bij concentratie van 10% in water is de pH-waarde van 1,5 tot 5
- Regeneratie kan worden bereikt door verwarming tot 140 °C in een droogoven
Formule:
SiO₂ MW: 60.08 g/mol Kookpunt: 2230 Smeltpunt: 1710 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00011232 CAS nummer: 7631-86-9 |
Specification Test Results
Colour change | Passes test |
Particle size | 1 - 3 mm |
pH (20 °C; 5%) | 2 - 5 |
Loss on drying (140 °C) | Max. 2% |
Water-adsorption capacity (23 °C; 50% RH) | Min. 23% |