E/E 70% 70 v/v, TechniSolv®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Ethyl alcohol
83801.360EA 34.9 EUR
83801.360 83801.410 83801.360_T 83801.410_T 83801.290
E/E 70% 70 v/v, TechniSolv®
Ethanol
Opgelet: WAARSCHUWING: Deze alcohol is gereguleerd. Bel ons.
Formule: C₂H₅OH
MW: 46.07 g/mol
Kookpunt: 78.3
Smeltpunt: -117
Vlampunt: 22 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003568
CAS nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3 II
Merck Index: 12,03806
Order Now
Specification Test Results
Assay (V/V) Min. 69.5 %
Density (20/20) 0.880 - 0.890
Specificaties
Environmentally Preferable