VWR® 210 Verwarmingsrecirculatoren
Leverancier: VWR
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
VWR®
473-0031EA 2470 EUR
473-0031 473-0030 473-0029
VWR® 210 Verwarmingsrecirculatoren
Circulatiethermostaten Gesloten circulatiesystemen Verwarmingscirculatoren
Kleine, voordelige circulatiethermostaat voor toepassingen als het ontdooien van plasma en het thermostatiseren van fotografische oplossingen. Het afgedichte reservoir is alleen geschikt voor regeling van systemen met een gesloten circuit.
De onderdelen die met vloeistof in contact komen, zijn vervaardigd uit roestvrij staal, PVC, messing of nylon.
Voorzien van roestvrijstalen, PVC, messing en nylon bevochtigde onderdelen en ½" NPT pompinlaat/uitlaat.
Uitschakeling bij te laag vloeistofniveau en te hoge temperatuur.
Maximale pompcapaciteiten: Debiet 11 L/min
Opgelet: * RT = omgevingstemperatuur.