VWR®, HPLC Microspuiten, Rheodyne
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
549-0534EA 59 EUR
549-0534 549-0535
VWR®, HPLC Microspuiten, Rheodyne
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
De vaste naald van uitmuntende kwaliteit, met speciaal gepolijste, stompe naaldpunt, specifieke lengte en diameter, zorgt voor een volledige afdichting en voorkomt beschadigingen aan naaldafdichtingen en rotor.
549-0534: met uiterst flexibele zuiger.
De lengte in de bestellijst geeft de naaldlengte aan.