VWR®, Gasdichte microliterspuiten
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
549-0539EA 113 EUR
549-0539 549-0536 549-0538 549-0559 549-0561 549-0562 549-0563 549-0564 549-0537
VWR®, Gasdichte microliterspuiten
Spuiten Injectiespuiten voor chromatografie
Micro syringes without needle
General purpose Luer lock connector for use with autosamplers and liquid handling instruments. All parts in contact with sample are made from neutral borosilicate glass and PTFE. This provides excellent performance and an inert sample environment.
Verwisselbare naalden
549-0560 vervaardigd van SUS304; 549-0565 vervaardigd van verchroomd messing. 549-0560 naalden voor gasdichte spuiten van 1; 2,5; 5 en 10 ml. 549-0565 naalden voor gasdichte spuiten van 0,1 ml.
PTFE-tips
Biedt een volledig lekvrije afdichting voor zowel vloeistoffen als gassen.