Lead ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
45602.A1 45602.30
45602.A1EA 128 EUR
45602.A1 45602.30
Lead ≥99.95% (metals basis), powder -100 mesh
Lead
Purity: 99.95% CAS No.: 7439-92-1 Molecular Formula: Pb Physical Form: Atomized powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00134050
Formule: Pb
Kookpunt: 1749 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 11,3 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134050
CAS nummer: 7439-92-1
EINECS: 231-100-4
UN: 3077
ADR: 9,III