Copper ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
45504.06 45504.14
45504.06EA 213 EUR
45504.06 45504.14
Copper ≥99.9% (metals basis), nanopowder APS 20-50 nm
Copper
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-50-8 Molecular Formula: Cu(core)/CuO(shell) Physical Form: CuO layer approx. 2nm Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 3089 MDL No.: MFCD00010965
Formule: Cu
MW: 63.55 g/mol
Kookpunt: 2595
Smeltpunt: 1083
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010965
CAS nummer: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1 II
Merck Index: 13,02545