Natriumsilicaat
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
7561.1 7561.2
ROTH7561.1EA 0 EUR
ROTH7561.1 ROTH7561.2
Natriumsilicaat
Natriumsilicaat
Formule: Na₂O(SiO₂)x·xH₂O
Dichtheid: 1,39 g/cm³ (25 °C)
MDL Nummer: MFCD00003492
CAS nummer: 1344-09-8
EINECS: 215-687-4
Merck Index: 13,08751