Solvent ASTM D2896, Chlorobenzene/Acetic acid-mixture (2/1 v/v), TBN solvent, VOLUSOL®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
799306AEA 200 EUR
799306A
Solvent ASTM D2896, Chlorobenzene/Acetic acid-mixture (2/1 v/v), TBN solvent, VOLUSOL®
Solvent ASTM D2896, Chlorobenzene/Acetic acid-mixture (2/1 v/v), TBN solvent
Kookpunt: >118 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 32 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
UN: 2924
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Assay (Acetic acid) (V/V) 33.08 - 33.58 %(V)
Assay (Chlorobenzene) (V/V) 66.41 - 66.91 %(V)