Solvent ASTM D2896, Chlorobenzene/Acetic acid-mixture (2/1 v/v), TBN solvent, VOLUSOL®
Leverancier: VWR Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
5154.2500EA 99.2 EUR
5154.2500
Solvent ASTM D2896, Chlorobenzene/Acetic acid-mixture (2/1 v/v), TBN solvent, VOLUSOL®
Solvent ASTM D2896, Chlorobenzene/Acetic acid-mixture (2/1 v/v), TBN solvent
Kookpunt: >118 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 32 °C (gesloten beker)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Assay (Acetic acid) 31.5 - 33.5 %
Density (20/4) 1.07 - 1.09