4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B20357.06 B20357.14
B20357.06EA 73.2 EUR
B20357.06 B20357.14
4-Methyl-3-heptanol erythro + threo ≥99%
4-Methyl-3-heptanol
Purity: 99% CAS No.: 14979-39-6 Molecular Formula: C8H18O Formula Weight: 130.23 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 98-99°/75mm Beilstein Reference: 1733008 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00004568
Formule: C₈H₁₈O
MW: 130.23 g/mol
Kookpunt: 98…99 °C (75 mmHg)
Smeltpunt: –123 °C
Dichtheid: 0.830
Vlampunt: 59 °C (138 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004568
CAS nummer: 14979-39-6
EINECS: 239-058-9
UN: 1987
ADR: 3 III