Isohexaan (isomeren mengsel), EMSURE® for analysis, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.04333.1000
1.04333.2500
1.04333.9190
1.04333.1000EA
77.1
EUR
1.04333.1000
1.04333.2500
1.04333.9190
Isohexaan (isomeren mengsel), EMSURE® for analysis, Supelco®
Isohexaan (isomeren mengsel)
Formule:
C₆H₁₄ Kookpunt: 60 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –154 °C Dichtheid: 0,653 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: –33 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009406 CAS nummer: 92112-69-1 EINECS: 295-570-2 UN: 1208 ADR: 3,II Bereik: 01-2119484651-34 |
Specification Test Results
Solubility | 0.02 g/l (20 °C) |
Molar Mass | 86.18 g/mol |
Boiling Point | 53 - 63 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 160 - 190 hPa (20 °C) |
Flash Point | -21 °C |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
Density | 0.66 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 260 °C |
Viscosity kinematic | 0.5 mm2/s (20 °C) |