Ethanol-D6, watervrij (99% D) for NMR spectroscopy
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
300680010 300680050
ACRO300680010EA 97.4 EUR
ACRO300680010 ACRO300680050
Ethanol-D6, watervrij (99% D) for NMR spectroscopy
Ethanol-D6
Formule: D₃CCD₂OD
Kookpunt: 78 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -114,5 °C
Dichtheid: 0,892 g/cm³
Vlampunt: 12 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00051020
CAS nummer: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥98.5 %