Lactose monohydrate, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.07660.0250
1.07660.1000
1.07660.0250EA
60.4
EUR
1.07660.0250
1.07660.1000
Lactose monohydrate, Millipore®
Lactose monohydrate
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁·1H₂O Smeltpunt: 223 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
CAS nummer:
10039-26-6 EINECS: 200-559-2 |