G418 disulphate
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: G-418 sulphate, Geneticin®, G-418 disulphate, G418 sulphate
49418.02 49418.03 49418.04
SERA49418.02EA 0 EUR
SERA49418.02 SERA49418.03 SERA49418.04
G418 disulphate
G418 disulphate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00058314
CAS nummer: 108321-42-2