Trichloorazijnzuur 10% in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: TCA
9383.1 9383.2
ROTH9383.1EA 0 EUR
ROTH9383.1 ROTH9383.2
Trichloorazijnzuur 10% in aqueous solution
Trichloorazijnzuur
Formule: Cl₃CCOOH
Kookpunt: 196 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 54…56 °C
Dichtheid: ≤1,07 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004177
CAS nummer: 76-03-9
EINECS: 200-927-2
UN: 2564
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae34130684af3f73eccad44eac686e325855232d&vid=b600bf2ba67ce275263e6172675e131d3f263837&prid=web&clid=SAPDAM