Hydriodinezuur 57% (w/w) in aqueous solution Niet gestabiliseerd for analysis, distilled
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
198360500 198362500 198360010
ACRO198360500EA 54.9 EUR
ACRO198360500 ACRO198362500 ACRO198360010
Hydriodinezuur 57% (w/w) in aqueous solution Niet gestabiliseerd for analysis, distilled
Hydriodic acid
Formule: HI
Kookpunt: 127 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,7 g/cm³
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011347
CAS nummer: 10034-85-2
EINECS: 233-109-9
UN: 1787
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Appearance Dark red-brown Solution
Titration with NaOH ≥55.0 %