Zwavelzuur ≥90-91% According to Gerber for analysis, for the determination of fats in milk
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
121010.1611 121010.1612 121010.1214
APPC121010.1611EA 41.9 EUR
APPC121010.1611 APPC121010.1612 APPC121010.1214
Zwavelzuur ≥90-91% According to Gerber for analysis, for the determination of fats in milk
Zwavelzuur
Formule: H₂SO₄
Dichtheid: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064589
CAS nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 1830
ADR: 8,II