Natriumchloride 0,9% aqueous solution, sterile
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
A1671.0100EA 49.7 EUR
A1671.0100 A1671.0250 A1671.0500 A1671.1000
Natriumchloride 0,9% aqueous solution, sterile
Natriumchloride
Formule: NaCl
MW: 58.44 g/mol
Kookpunt: 1413
Smeltpunt: 801
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003477
CAS nummer: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Merck Index: 14,08599
Order Now
Specification Test Results
pH (20 °C) 5,0 - 7,5