Natriumhypochloriet (12% Cl₂) in aqueous solution
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
9062.3
9062.1
ROTH9062.3EA
25.5
EUR
ROTH9062.3
ROTH9062.1
Natriumhypochloriet (12% Cl₂) in aqueous solution
Natriumhypochloriet
Formule:
ClNaO MW: 74.44 g/mol Smeltpunt: –30…–20 °C Dichtheid: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00011120 CAS nummer: 7681-52-9 EINECS: 231-668-3 UN: 1791 ADR: 8 II Merck Index: 13,08702 |