Natriumhypochloriet solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Leverancier: Avantor
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
7668.1000EA 36.44 EUR
DADE7668 7668.1000
Natriumhypochloriet solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Natriumhypochloriet
Formule: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
Kookpunt: 111 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –30…–20 °C
Dichtheid: 1,22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8,II
Order Now
Specification Test Results
Active Chlorine 0.055 - 0.075%
pH at 25 °C min. 11.5