Natriumhypochloriet (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05614.9025 1.05614.2500
1.05614.9025EA 309 EUR
1.05614.9025 1.05614.2500
Natriumhypochloriet (6 - 14% Cl₂) in aqueous solution, Supelco®
Natriumhypochloriet
Formule: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Smeltpunt: –30…–20 °C
Dichtheid: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00011120
CAS nummer: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702