DL-Serine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15184.22 A15184.36
A15184.22EA 55.7 EUR
A15184.22 A15184.36
DL-Serine ≥99%
DL-Serine
Purity: 99% CAS No.: 302-84-1 Molecular Formula: C3H7NO3 Formula Weight: 105.09 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 1721402 Merck Reference: 14,8460 MDL No.: MFCD00064223
Formule: C₃H₇NO₃
Kookpunt: 395 °C (1013 hPa)
Dichtheid: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064223
CAS nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 14,8460