DL-Serine

Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)

Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5

4031222.0025 4031222.0100
BACE4031222.0025EA 0 EUR
BACE4031222.0025 BACE4031222.0100
DL-Serine
DL-Serine
Formule: C₃H₇NO₃
Kookpunt: 395 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 243…244 °C
Dichtheid: 1,543 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064223
CAS nummer: 302-84-1
EINECS: 206-130-6
Merck Index: 13,08534

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR