(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
B22050.06 B22050.14 B22050.22
B22050.06EA 33.6 EUR
B22050.06 B22050.14 B22050.22
(±)-2-Methylenanthic acid ≥98%
(±)-2-Methylenanthic acid
Purity: 98% CAS No.: 1188-02-9 Molecular Formula: C8H16O2 Formula Weight: 144.22 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4255 Boiling Point: 139-141°/30mm MDL No.: MFCD00142944
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144.21 g/mol
Kookpunt: 139…141 °C (30 mmHg)
Dichtheid: 0.906
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00142944
CAS nummer: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2