(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
153650025 153651000 153655000
ACRO153650025EA 293 EUR
ACRO153650025 ACRO153651000 ACRO153655000
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132.16 g/mol
Kookpunt: 188…189 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –50 °C
Dichtheid: 1.06 g/cm³
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00063238
CAS nummer: 100-79-8
EINECS: 202-888-7
Merck Index: 13,05233
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4320 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %