(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
L02814.22
L02814.36
L02814.0E
L02814.22EA
27.1
EUR
L02814.22
L02814.36
L02814.0E
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol ≥97%
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Purity: 97%
CAS No.: 100-79-8
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.16
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4340
Melting Point: -27°
Boiling Point: 188-190°
Beilstein Reference: 104465
Merck Reference: 14,5213
MDL No.: MFCD00063238
Formule:
C₆H₁₂O₃ Kookpunt: 188…190 °C Smeltpunt: –27 °C Dichtheid: 1,064 Vlampunt: 80 °C (176 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00063238 CAS nummer: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Merck Index: 14,5213 |