Zwavelzuur 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Leverancier: Hach
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
127032
127053
HACH127032EA
23.8
EUR
HACH127032
HACH127053
Zwavelzuur 0.5 mol/l (1 N) in aqueous solution
Zwavelzuur
Formule:
H₂SO₄ Dichtheid: 1,01 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00064589 CAS nummer: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 UN: 2796 ADR: 8,II |