Zilvernitraat 1 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Leverancier: REAGECON
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt
N21000W
REGEN21000WEA 2100 EUR
REGEN21000W
Zilvernitraat 1 mol/l (1 N) in aqueous solution volumetric solution
Zilvernitraat
Formule: AgNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003414
CAS nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM