Kopersulfaat 0.1 M CuSO4 volumetrische oplossing, Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
35185-1L 35185-6X1L
35185-1LEA 150 EUR
35185-1L 35185-6X1L
Kopersulfaat 0.1 M CuSO4 volumetrische oplossing, Fluka™
Koper(II)sulfaat
Formule: CuSO₄
Kookpunt: >100 °C (1,013 hPa)
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010981
CAS nummer: 7758-98-7
EINECS: 231-847-6
Order Now
Specification Test Results
Factor 0.999 - 1.001