Sodium diethyldithiocarbamate trihydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 20624-25-3
Molecular Formula: C5H10NNaS2.3H2O
Formula Weight: 225.31 (171.28anhy)
Melting Point: 94-102°
Beilstein Reference: 3920507
Merck Reference: 14,3378
MDL No.: MFCD00150617
Formule:
(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O Smeltpunt: 94…102 °C Dichtheid: 1,1 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00150617 CAS nummer: 20624-25-3 EINECS: 205-710-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,3378 |