β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Leverancier: Serva
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
29830.01 29830.02 29830.03
SERA29830.01EA 0 EUR
SERA29830.01 SERA29830.02 SERA29830.03
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Formule: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Smeltpunt: > 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149409
CAS nummer: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929