2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydrate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Phloroacetophenone, THAP, 2-Acetylphloroglucinol
L04156.06 L04156.14
L04156.06EA 46.3 EUR
L04156.06 L04156.14
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone, hydrate ≥98%
2',4',6'-Trihydroxyacetophenone
Purity: 98+% CAS No.: 480-66-0 Molecular Formula: C8H8O4.xH2O Formula Weight: 168.15(anhy) Melting Point: 218-223° Beilstein Reference: 1911197
Formule: C₈H₈O₄
Kookpunt: 394 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 218…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149091
CAS nummer: 480-66-0
EINECS: 207-556-5