L(+)-Serine
Leverancier: BACHEM BIOCHEMICA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Ser-OH, (S)-2-Amino-3-hydroxypropanoic acid, Serine, (S)-(+)-Serine
4031220.0100 4031220.0250 4031220.1000
BACE4031220.0100EA 0 EUR
BACE4031220.0100 BACE4031220.0250 BACE4031220.1000
L(+)-Serine
L(+)-Serine
Formule: C₃H₇NO₃
Kookpunt: 259 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 215…225 °C
Dichtheid: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064224
CAS nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846