L(-)-Cystine Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
Leverancier: PanReac AppliChem
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
A1703.0100 A1703.1000
A1703.0100EA 74.1 EUR
A1703.0100 A1703.1000
L(-)-Cystine Reag. Ph. Eur. Pure, pharma grade
L(-)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
MW: 240.3 g/mol
Kookpunt: 428
Smeltpunt: 261…262 °C
Dichtheid: 1.677 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064228
CAS nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811