L(-)-Cystine, Millipore®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.02837.1000 1.02837.9010
1.02837.1000EA 653 EUR
1.02837.1000 1.02837.9010
L(-)-Cystine, Millipore®
L(-)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Kookpunt: 428 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 261…262 °C
Dichtheid: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064228
CAS nummer: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Merck Index: 13,02811