(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine ≥99%, ee 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L19500.03
L19500.06
L19500.03EA
98.8
EUR
L19500.03
L19500.06
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine ≥99%, ee 99%
(S)-(-)-3-Aminopyrrolidine
Purity: 99%
CAS No.: 128345-57-3
Molecular Formula: C4H10N2
Formula Weight: 86.14
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4880
Boiling Point: 159-160°
Beilstein Reference: 4290648
Optical Rotation: -20° (neat)
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00143193
Formule:
C₄H₁₀N₂ Kookpunt: 159…160 °C (1013 hPa) Dichtheid: 0,98 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 68 °C (154 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00143193 CAS nummer: 128345-57-3 ADR: , |