Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Leverancier: Honeywell Chemicals
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 116 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Lanthaan(III)chloride heptahydraat ≥99%, Puriss. p.a., Fluka™
Lanthaan(III)chloride heptahydraat
Formule: LaCl₃·7H₂O
Kookpunt: ? 860 °C (1013 hPa)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149756
CAS nummer: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %