(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
77968-1ML 77968-5ML
77968-1MLEA 156 EUR
77968-1ML 77968-5ML
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate, Supelco®
(R)-(+)-1-Phenylethyl isocyanate
Formule: C₉H₉NO
Kookpunt: 74…76 °C (7 hPa)
Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 65 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06739387
CAS nummer: 33375-06-3
EINECS: 251-485-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21b0a620dd65d75f7889c271ce61478256b704a4&vid=aa3c2beb24a08e8de4464ba43e6e2885b9d36ff9&prid=web&clid=SAPDAM