Malononitril 99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
125271000
125275000
125270025
ACRO125271000EA
31.6
EUR
ACRO125271000
ACRO125275000
ACRO125270025
Malononitril 99%
Malononitril
Formule:
C₃H₂N₂ Kookpunt: 220 °C (760 mmHg) Smeltpunt: 30…34 °C Dichtheid: 1,04 g/cm³ Vlampunt: 112 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001883 CAS nummer: 109-77-3 EINECS: 203-703-2 UN: 2647 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05733 |
Specification Test Results
Appearance | White to yellow-brown Low melting crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 30 to 34 °C |
GC | ≥98.5 % |