tert-Butyl acetoacetate ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
|
Purity: 98+%
CAS No.: 1694-31-1
Molecular Formula: C8H14O3
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.4200
Odour: Pleasant
pH: 5.7
Melting Point: -38°
Boiling Point: 71-72°/11mm
Beilstein Reference: 1680303
MDL No.: MFCD00008811
Formule:
C₈H₁₄O₃ Kookpunt: 71…72 °C (11 mmHg) Smeltpunt: –38 °C Dichtheid: 0,961 Vlampunt: 76 °C (169 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008811 CAS nummer: 1694-31-1 EINECS: 216-904-5 |