2,3-Butanedione monoxime
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
3494.1 3494.2
ROTH3494.1EA 0 EUR
ROTH3494.1 ROTH3494.2
2,3-Butanedione monoxime
2,3-Butanedione monoxime
Formule: C₄H₇NO₂
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002116
CAS nummer: 57-71-6
EINECS: 200-348-5