2,3-Butanedione monoxime, Supelco®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
31550-100G 31550-25G 31550-500G
31550-100GEA 218 EUR
31550-100G 31550-25G 31550-500G
2,3-Butanedione monoxime, Supelco®
2,3-Butanedione monoxime
Formule: C₄H₇NO₂
Kookpunt: 185 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002116
CAS nummer: 57-71-6
EINECS: 200-348-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2bb6a999787c331db93f4bd71b72745fc55bcff4&vid=68e99df29d7f57fcd70c0a29a51eae21e3d49ce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable