Malonamide ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A17939.0E A17939.22 A17939.36
A17939.0EEA 630 EUR
A17939.0E A17939.22 A17939.36
Malonamide ≥98%
Malonamide
Purity: 98% CAS No.: 108-13-4 Molecular Formula: C3H6N2O2 Formula Weight: 102.09 Melting Point: 167-171° Beilstein Reference: 1751401
Formule: C₃H₆N₂O₂
Kookpunt: 461 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 167…171 °C
Dichtheid: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008034
CAS nummer: 108-13-4
EINECS: 203-553-8