Methyl decanoate ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Purity: 99%
CAS No.: 110-42-9
Molecular Formula: CH3(CH2)8CO2CH3
Formula Weight: 186.30
Flash Point: 94°(201°F)
Refractive Index: 1.4250
Melting Point: -18°
Boiling Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1759170
MDL No.: MFCD00009580
Formule:
C₁₁H₂₂O₂ Kookpunt: 223…225 °C Smeltpunt: –18 °C Dichtheid: 0,877 Vlampunt: 94 °C (201 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009580 CAS nummer: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |