Ethyl tridecanoate ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
Tridecylic acid ethyl ester
B25242.06
B25242.14
B25242.22
B25242.06EA
63.7
EUR
B25242.06
B25242.14
B25242.22
Ethyl tridecanoate ≥97%
Ethyl tridecanoate
Purity: 97%
CAS No.: 28267-29-0
Molecular Formula: C15H30O2
Formula Weight: 242.41
Flash Point:
Formule:
C₁₅H₃₀O₂ Kookpunt: 121…123 °C (2,2 mmHg) Dichtheid: 0,86 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008978 CAS nummer: 28267-29-0 EINECS: 248-929-2 |