Butylglycolacetaat 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Butylglycol acetate
403410010 403410025 403410100
ACRO403410010EA 41.5 EUR
ACRO403410010 ACRO403410025 ACRO403410100
Butylglycolacetaat 98%
Butylglycolacetaat
Formule: C₈H₁₆O₃
Kookpunt: 193,5 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 0,9385 g/cm³
Vlampunt: 76 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009457
CAS nummer: 112-07-2
EINECS: 203-933-3
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4150 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤15 APHA