Butylglycolacetaat ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Butylglycol acetate
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
L09515.AEEA
23.2
EUR
L09515.AE
L09515.AP
L09515.0F
Butylglycolacetaat ≥98%
Butylglycolacetaat
Purity: 98%
CAS No.: 112-07-2
Molecular Formula: C8H16O3
Formula Weight: 160.21
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4130
Odour: Fruit-like
Melting Point: -64°
Boiling Point: 191-192°
Beilstein Reference: 1756960
MDL No.: MFCD00009457
Formule:
C₈H₁₆O₃ Kookpunt: 191…192 °C Smeltpunt: –64 °C Dichtheid: 0,942 Vlampunt: 71 °C (159 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00009457 CAS nummer: 112-07-2 EINECS: 203-933-3 |