Urethaan ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
44804.18
44804.30
44804.18EA
45.4
EUR
44804.18
44804.30
Urethaan ≥98%
Urethaan
Purity: 98%
CAS No.: 51-79-6
Molecular Formula: C3H7NO2
Formula Weight: 89.09
Flash Point:
Formule:
C₃H₇NO₂ Kookpunt: 182…184 °C Smeltpunt: 48…50 °C Dichtheid: 1,11 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >92 °C (198 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007966 CAS nummer: 51-79-6 EINECS: 200-123-1 UN: 2757 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,9877 |